Anti-HCN4 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: N114/10]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304800-100
ANTIA304800-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304800-100
Anti-HCN4 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: N114/10]
Anticorps
Mouse monoclonal [N114/10] antibody to HCN4 for WB, IHC, ICC/IF, antibody microarray and FACS with samples derived from human, mouse, rat and rabbit.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF, Antibody microarray, FACS
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, IHC: 1:1000, ICC/IF: 1:100
Type: Primary
Antigen: HCN4
Clonality: Monoclonal
Clone: N114/10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité