Anti-SHANK3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S69]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304813-100
ANTIA304813-100EA 475 EUR InStock
ANTIA304813-100
Anti-SHANK3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S69]
Anticorps
Mouse monoclonal [S69] antibody to SHANK3 for WB, IHC, ICC/IF, IP and antibody microarray with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF, IP, Antibody microarray
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, IHC: 1:100, ICC/IF: 1:100
Type: Primary
Antigen: SHANK3
Clonality: Monoclonal
Clone: S69
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité