Anti-TRPM7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S74]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304821-100
ANTIA304821-100EA 475 EUR InStock
ANTIA304821-100
Anti-TRPM7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S74]
Anticorps
Mouse monoclonal [S74] antibody to TRPM7 for WB, IHC, ICC/IF and antibody microarray with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF, Antibody microarray
  • Recommended dilutions: WB (for use in transiently transfected cells only): 1:1000, IHC: 1:1000, ICC/IF: 1:100
Type: Primary
Antigen: TRPM7
Clonality: Monoclonal
Clone: S74
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité