Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD74 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 3D7]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A304842-100
ANTIA304842-100EA 475 EUR InStock
ANTIA304842-100
Anti-CD74 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 3D7]
Anticorps
Mouse monoclonal [3D7] antibody to CD74 for WB, Flow cytometry and FACS with samples derived from human.

  • Validated applications: WB, Flow cytometry, FACS
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, FACS: 1:50

Type: Primary
Antigen: CD74
Clonality: Monoclonal
Clone: 3D7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité