Anti-Sodium Iodide Symporter Mouse Monoclonal Antibody [Clone: FP5]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A305038-100
ANTIA305038-100EA 460 EUR InStock
ANTIA305038-100
Anti-Sodium Iodide Symporter Mouse Monoclonal Antibody [Clone: FP5]
Anticorps
Mouse monoclonal [FP5] antibody to Sodium Iodide Symporter for WB, IHC, ICC/IF and antibody microarray with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF, Antibody microarray
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, IHC: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Sodium Iodide Symporter
Clonality: Monoclonal
Clone: FP5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité