Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Histone H3 (acetyl Lys27) Rabbit Antibody

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A305415-100
ANTIA305415-100EA 535 EUR InStock
ANTIA305415-100
Anti-Histone H3 (acetyl Lys27) Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Histone H3 (acetyl Lys27) for WB, IP, ChIP and dot blot with samples derived from human, mouse and rat.

  • Validated applications: WB, IP, ChIP, Dot Blot
  • Recommended dilutions: DB: 1:500 to 1:1000, WB: 1:500 to 1:1000, ChIP: 1:50 to 1:200

Type: Primary
Antigen: Histone H3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité