Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anticorps polyclonal de lapin anti-aquaporine 2

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A305443-100
ANTIA305443-100EA 415 EUR InStock
ANTIA305443-100
Anticorps polyclonal de lapin anti-aquaporine 2
Anticorps
Anticorps polyclonal de lapin contre l'Aquaporine 2 pour IHC avec des échantillons provenant de souris.

  • Applications validées : IHC
  • Dilutions recommandées : IHC : 1:50 à 1:200

Type : Primaire
Antigène : Aquaporine 2
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Souris

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité