Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Puma gamma/GPR109A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC54160]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A305514-100
ANTIA305514-100EA 525 EUR InStock
ANTIA305514-100
Anti-Puma gamma/GPR109A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC54160]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC54160] antibody to Puma gamma/GPR109A for WB with samples derived from rat.

  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000 to 1:5000

Type: Primary
Antigen: Puma gamma/GPR109A
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC54160
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité