Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anticorps monoclonal de lapin anti-alpha 1 antitrypsine [Clone : ARC54184]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A305682-100
ANTIA305682-100EA 525 EUR InStock
ANTIA305682-100
Anticorps monoclonal de lapin anti-alpha 1 antitrypsine [Clone : ARC54184]
Anticorps
Anticorps monoclonal de lapin [ARC54184] contre Antitrypsine alpha 1 pour IHC et ICC/ IF avec des échantillons humains.

  • Applications validées : ICC/ IF
  • Dilutions recommandées : ICC/IF : 1:50 à 1:200

Type : Primaire
Antigène : Antitrypsine alpha 1
Clonalité : Monoclonal
Clone : ARC54184
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité