Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anticorps de lapin anti-alt-RPL36 (phospo Ser19)

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A305753-100
ANTIA305753-100EA 535 EUR InStock
ANTIA305753-100
Anticorps de lapin anti-alt-RPL36 (phospo Ser19)
Anticorps
Anticorps polyclonal de lapin contre alt-RPL36 (phospo Ser19 ) pour WB et Dot Blot avec des échantillons humains.

  • Applications validées : WB, Dot Blot
  • Dilutions recommandées : DB : 1:500 à 1:1000, WB : 1:500 à 1:2000

Type : Primaire
Antigène : alt-RPL36
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité