Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KMT1B/SUV39H2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0829]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A305796-100
ANTIA305796-100EA 525 EUR InStock
ANTIA305796-100
Anti-KMT1B/SUV39H2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC0829]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC0829] antibody to KMT1B/SUV39H2 for WB with samples derived from human.

  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1000

Type: Primary
Antigen: KMT1B/SUV39H2
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC0829
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité