Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anticorps monoclonal de lapin anti-asparagine synthétase [Clone : ARC0517]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A305812-100
ANTIA305812-100EA 525 EUR InStock
ANTIA305812-100
Anticorps monoclonal de lapin anti-asparagine synthétase [Clone : ARC0517]
Anticorps
Anticorps monoclonal de lapin [ARC0517] contre l'asparagine synthétase pour WB avec des échantillons provenant d'humains, de souris et de rats.

  • Applications validées : WB
  • Dilutions recommandées : WB : 1:500 à 1:2000

Type : Primaire
Antigène : Asparagine synthétase
Clonalité : Monoclonal
Clone : ARC0517
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain; souris; rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité