Anti-PKC gamma Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1637]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A305980-100
ANTIA305980-100EA 525 EUR InStock
ANTIA305980-100
Anti-PKC gamma Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1637]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC1637] antibody to PKC gamma for WB with samples derived from Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:2000
Type: Primary
Antigen: PKC gamma
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC1637
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité