Anti-24(S)-Hydroxycholesterol Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA307250-100EA 400 EUR InStock
ANTIA307250-100
Anti-24(S)-Hydroxycholesterol Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to 24(S)-Hydroxycholesterol for WB with samples derived from Mouse and Rat.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000
Type: Primary
Antigen: 24(S)-Hydroxycholesterol
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité