Anti-PITX2/RGS Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC56103]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A307302-100
ANTIA307302-100EA 505 EUR InStock
ANTIA307302-100
Anti-PITX2/RGS Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC56103]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC56103] antibody to PITX2/RGS for WB with samples derived from Human.
  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:1000 to 1:5000
Type: Primary
Antigen: PITX2 / RGS
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC56103
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité