Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TET3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC52663]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A307820-100
ANTIA307820-100EA 505 EUR InStock
ANTIA307820-100
Anti-TET3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC52663]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC52663] antibody to TET3 for WB with samples derived from Mouse.

  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:2000 to 1:20000

Type: Primary
Antigen: TET3
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC52663
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité