Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Histone H3 (di methyl Arg8) Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A308385-100
ANTIA308385-100EA 535 EUR InStock
ANTIA308385-100
Anti-Histone H3 (di methyl Arg8) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Histone H3 (di methyl Arg8) for WB, IP and ChIP with samples derived from human, mouse and rat.

  • Validated applications: WB, IP, ChIP
  • Recommended dilutions: WB: 1:100 to 1:500, ChIP: 1:50 to 1:200

Type: Primary
Antigen: Histone H3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité