Anti-LAT (phospho Tyr191) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A308438-100
ANTIA308438-100EA 535 EUR InStock
ANTIA308438-100
Anti-LAT (phospho Tyr191) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to LAT (phospho Tyr191) for WB with samples derived from human and mouse.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1,000
Type: Primary
Antigen: LAT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité