Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DYNC1LI2/LIC2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A308992-100
ANTIA308992-100EA 415 EUR InStock
ANTIA308992-100
Anti-DYNC1LI2/LIC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to DYNC1LI2/LIC2 for WB and IHC with samples derived from human, mouse and rat.

  • Validated applications: WB, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1,000, IHC: 1:50 to 1:200

Type: Primary
Antigen: DYNC1LI2 / LIC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité