Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FITC/5-FAM/6-FAM Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC51071]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A309593-100
ANTIA309593-100EA 525 EUR InStock
ANTIA309593-100
Anti-FITC/5-FAM/6-FAM Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC51071]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC51071] antibody to FITC/5-FAM/6-FAM for WB and ELISA with samples derived from Species Independent.

  • Validated applications: WB, ELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:500 to 1:2,000, WB: 1:1,000 to 1:2,000

Type: Primary
Antigen: FITC / 5-FAM / 6-FAM
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC51071
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Species Independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité