Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INTS13 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC55758]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A309652-100
ANTIA309652-100EA 505 EUR InStock
ANTIA309652-100
Anti-INTS13 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC55758]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC55758] antibody to INTS13 for WB and IP with samples derived from human.

  • Validated applications: WB, IP
  • Recommended dilutions: WB: 1:10,000 to 1:80,000, IP: 1:50 to 1:200

Type: Primary
Antigen: INTS13
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC55758
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité