Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFP-Tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: AMC0483R] (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A309775-100
ANTIA309775-100EA 275 EUR InStock
ANTIA309775-100
Anti-GFP-Tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: AMC0483R] (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Mouse monoclonal [AMC0483R] antibody to GFP-Tag for WB with samples derived from Species Independent.

  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:2,000 to 1:5,000

Type: Primary
Antigen: GFP-Tag
Clonality: Monoclonal
Clone: AMC0483R
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Species Independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité