Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Pea3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC58618]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A309916-100
ANTIA309916-100EA 525 EUR InStock
ANTIA309916-100
Anti-Pea3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC58618]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC58618] antibody to Pea3 for WB with samples derived from human.

  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:2,000 to 1:9,000

Type: Primary
Antigen: Pea3
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC58618
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité