Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFP Alpaca Polyclonal Antibody (Magnetic Beads)

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A310039-500
ANTIA310039-500EA 505 EUR InStock
ANTIA310039-500
Anti-GFP Alpaca Polyclonal Antibody (Magnetic Beads)
Anticorps
Alpaca polyclonal antibody to GFP (Magnetic Beads) for IP, ChIP, RIP and Co-IP with samples derived from Species Independent.

  • Validated applications: IP, ChIP, RIP, Co-IP
  • Recommended dilutions: Binding Capacity: 0,4 mg GFP protein/ml, CoIP: 500 µl (20 reactions), RIP: 500 µl (20 reactions), ChIP: 500 µl (20 reactions)

Type: Primary
Antigen: GFP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Magnetic Beads
Epitope:
Host: Alpaca
Isotype: VHH
Reactivity: Species Independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité