Anti-2'-O-methyluridine Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC50750]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A310047-100
ANTIA310047-100EA 650 EUR InStock
ANTIA310047-100
Anti-2'-O-methyluridine Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC50750]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC50750] antibody to 2'-O-methyluridine for Dot Blot with samples derived from Species Independent.
  • Validated applications: Dot Blot
  • Recommended dilutions: DB: 1:500 to 1:1,000
Type: Primary
Antigen: 2'-O-methyluridine
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC50750
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Species Independent
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité