Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Human HPV16 IgG Antibody ELISA Kit

Fournisseur: ANTIBODIES.COM

A314421-96
ANTIA314421-96EA 525 EUR InStock
ANTIA314421-96
Human HPV16 IgG Antibody ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Human HPV16 IgG Antibody ELISA kit is a 90 minutes Indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro qualitative determination of human HPV16 IgG antibody in serum, plasma, and other biological fluids.

  • Higher throughput: Get results in just 90 minutess, with a single wash step
  • Sample Type: Serum, plasma or other biological fluids
  • Assay Precision: Intra-Assay: CV <8%, Inter-Assay: CV <10%

Human HPV16 IgG antibody ELISA kit employs the indirect enzyme-linked immunoassay technique for the qualitative detection of human HPV16 IgG antibody in serum, plasma, and other biological fluids. The antigen recognised by the HPV16 IgG antibody has been pre-coated onto a 96-well microtiter plate. Positive controls, negative controls, and samples are added into the wells and incubated. antibodies in the sample bind to the pre-coated antigen. Unbound antibody is removed in a wash step. An HRP-conjugated detection antibody is then added and incubated. Unbound HRP-conjugated detection antibody is removed in another wash step. TMB substrate is then added, and colour develops. The reaction is terminated by the addition of acidic stop solution and the intensity of the yellow colour is measured at O.D. 450 nm in a microplate reader. The O.D. 450 nm of samples is then compared to that of the positive and negative controls to determine the presence or absence of human HPV16 IgG antibody.

Informations de commande: This is a ready-to-use ELISA kit that contains: Pre-coated 96 well microplate, positive control, negative control, HRP-conjugated detection antibody, sample diluent, substrate solution A, substrate solution B, stop solution, wash buffer (25X), plate sealers, foil pouch, and protocol manual.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité