Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-beta Catenin Rabbit Recombinant Antibody [clone: CTNNB1/6807R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A314506-100
ANTIA314506-100EA 680 EUR InStock
ANTIA314506-100
Anti-beta Catenin Rabbit Recombinant Antibody [clone: CTNNB1/6807R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [CTNNB1/6807R] antibody to beta Catenin for IHC-P with samples derived from human.

  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: beta Catenin
Clonality: Recombinant
Clone: CTNNB1/6807R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité