Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Desmin Mouse Monoclonal Antibody [clone: DES/3255]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A314883-100
ANTIA314883-100EA 680 EUR InStock
ANTIA314883-100
Anti-Desmin Mouse Monoclonal Antibody [clone: DES/3255]
Anticorps
Mouse monoclonal [DES/3255] antibody to Desmin for IHC-P with samples derived from human, feline, canine, horse and bovine.

  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Desmin
Clonality: Monoclonal
Clone: DES/3255
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Cat, Dog, Horse, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité