Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Fas Mouse Recombinant Antibody [clone: rB-R18]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A314950-100
ANTIA314950-100EA 655 EUR InStock
ANTIA314950-100
Anti-Fas Mouse Recombinant Antibody [clone: rB-R18]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rB-R18] antibody to Fas for FUNC, flow cytometry, IF and IHC-Fr with samples derived from human.

  • Validated applications: FUNC, flow cytometry, IF, IHC-Fr
  • Recommended dilutions: Functional Studies, flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC: Frozen: 0,5 to 1 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Fas
Clonality: Recombinant
Clone: rB-R18
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité