Anti-NeuN Mouse Recombinant Antibody [clone: rNEUN/8055]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A315389-100
ANTIA315389-100EA 680 EUR InStock
ANTIA315389-100
Anti-NeuN Mouse Recombinant Antibody [clone: rNEUN/8055]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rNEUN/8055] antibody to NeuN for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: NeuN
Clonality: Recombinant
Clone: rNEUN/8055
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité