Anti-P Glycoprotein Rabbit Recombinant Antibody [clone: MDR1/8962R]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A315431-100
ANTIA315431-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315431-100
Anti-P Glycoprotein Rabbit Recombinant Antibody [clone: MDR1/8962R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [MDR1/8962R] antibody to P glycoprotein for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: P Glycoprotein
Clonality: Recombinant
Clone: MDR1/8962R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité