Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Podoplanin/gp36 Rabbit Recombinant Antibody [clone: PDPN/7808R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A315523-100
ANTIA315523-100EA 680 EUR InStock
ANTIA315523-100
Anti-Podoplanin/gp36 Rabbit Recombinant Antibody [clone: PDPN/7808R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [PDPN/7808R] antibody to podoplanin/gp36 for ELISA, IF and IHC-P with samples derived from human.

  • Validated applications: ELISA, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, IHC: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Podoplanin/gp36
Clonality: Recombinant
Clone: PDPN/7808R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité