Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BRAF35 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-HMG20B-1B5]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A315907-100
ANTIA315907-100EA 680 EUR InStock
ANTIA315907-100
Anti-BRAF35 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-HMG20B-1B5]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-HMG20B-1B5] antibody to BRAF35 for ELISA, flow cytometry, IP and IHC-P with samples derived from human.

  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry, IP, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IP: 1 to 2 µg per 100 to 500 µg of total protein (1 ml of cell lysate), IHC: 1 to 2 µg/ ml

Type: Primary
Antigen: BRAF35
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-HMG20B-1B5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité