Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD63 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LAMP3/7369]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A316109-100
ANTIA316109-100EA 680 EUR InStock
ANTIA316109-100
Anti-CD63 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LAMP3/7369]
Anticorps
Mouse monoclonal [LAMP3/7369] antibody to CD63 for FUNC, IP, flow cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human.

  • Validated applications: FUNC, IP, Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Functional studies, IP: 1 to 2 µg per 100 to 500 µg of total protein (1 ml of cell lysate), Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ ml, IHC: 1 to 2 µg/ ml

Type: Primary
Antigen: CD63
Clonality: Monoclonal
Clone: LAMP3/7369
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité