Anti-Haptoglobin Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP/4815]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A316437-100
ANTIA316437-100EA 680 EUR InStock
ANTIA316437-100
Anti-Haptoglobin Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP/4815]
Anticorps
Mouse monoclonal [HP/4815] antibody to Haptoglobin for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: Haptoglobin
Clonality: Monoclonal
Clone: HP/4815
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité