Anti-Iba1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: AIF1/8970R]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A316505-100
ANTIA316505-100EA 680 EUR InStock
ANTIA316505-100
Anti-Iba1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: AIF1/8970R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [AIF1/8970R] antibody to Iba1 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: Iba1
Clonality: Recombinant
Clone: AIF1/8970R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité