Anti-IDH1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: IDH1.R132H/7277R]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A316513-100
ANTIA316513-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316513-100
Anti-IDH1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: IDH1.R132H/7277R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [IDH1.R132H/7277R] antibody to IDH1 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml
Type: Primary
Antigen: IDH1
Clonality: Recombinant
Clone: IDH1.R132H/7277R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité