Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Keratin 77 Mouse Recombinant Antibody [clone: rKRTL/8751]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A316597-100
ANTIA316597-100EA 680 EUR InStock
ANTIA316597-100
Anti-Keratin 77 Mouse Recombinant Antibody [clone: rKRTL/8751]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rKRTL/8751] antibody to Keratin 77 for IHC-P with samples derived from human, monkey, bovine, canine, rabbit, mouse, rat, chicken and turtle.

  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 0,5 to 1 µg/ ml

Type: Primary
Antigen: Keratin 77
Clonality: Recombinant
Clone: rKRTL/8751
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Monkey;Bovine;Dog;Rabbit;Mouse;Rat;Chicken;Turtle

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité