Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neurogenin3 / NGN-3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NGN3/7698]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A316777-100
ANTIA316777-100EA 680 EUR InStock
ANTIA316777-100
Anti-Neurogenin3 / NGN-3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NGN3/7698]
Anticorps
Mouse monoclonal [NGN3/7698] antibody to Neurogenin3 / NGN-3 for IHC-P with samples derived from human.

  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml

Type: Primary
Antigen: Neurogenin3 / NGN-3
Clonality: Monoclonal
Clone: NGN3/7698
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité