Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p75 NGF Receptor Rabbit Recombinant Antibody [clone: NGFR/8590R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A316835-100
ANTIA316835-100EA 680 EUR InStock
ANTIA316835-100
Anti-p75 NGF Receptor Rabbit Recombinant Antibody [clone: NGFR/8590R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [NGFR/8590R] antibody to p75 NGF Receptor for IHC-P with samples derived from human and non-human primates.

  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml

Type: Primary
Antigen: p75 NGF Receptor
Clonality: Recombinant
Clone: NGFR/8590R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human;Non-Human Primates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité