Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: ACPP/2472]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A316842-100
ANTIA316842-100EA 655 EUR InStock
ANTIA316842-100
Anti-PAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: ACPP/2472]
Anticorps
Mouse monoclonal [ACPP/2472] antibody to PAP for IHC with samples derived from human.

  • Validated applications: IHC
  • Recommended dilutions: IHC: 0,5 to 1,0 µg/ ml

Type: Primary
Antigen: PAP
Clonality: Monoclonal
Clone: ACPP/2472
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité