Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Smad4 Mouse Recombinant Antibody [clone: rSMAD4/6310]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A317037-100
ANTIA317037-100EA 655 EUR InStock
ANTIA317037-100
Anti-Smad4 Mouse Recombinant Antibody [clone: rSMAD4/6310]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rSMAD4/6310] antibody to Smad4 for IHC-P with samples derived from human, mouse, and rat.

  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ ml

Type: Primary
Antigen: Smad4
Clonality: Recombinant
Clone: rSMAD4/6310
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Mouse;;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité