Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Glypican 3 Recombinant Recombinant Antibody [clone: Hu9F2]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318827-100
ANTIA318827-100EA 275 EUR InStock
ANTIA318827-100
Anti-Glypican 3 Recombinant Recombinant Antibody [clone: Hu9F2]
Anticorps
Recombinant humanized monoclonal [Hu9F2] antibody to Glypican 3 for ELISA with samples derived from human.

  • Validated applications: ELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000

Type: Primary
Antigen: Glypican 3
Clonality: Recombinant
Clone: Hu9F2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité