Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hepatitis C Virus NS4a Mouse Monoclonal Antibody [clone: S4-13]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A331-100
ANTIA331-100EA 425 EUR InStock
ANTIA331-100
Anti-Hepatitis C Virus NS4a Mouse Monoclonal Antibody [clone: S4-13]
Anticorps
Mouse monoclonal (S4-13) antibody to Hepatitis C Virus NS4a for WB, IF and ELISA with samples derived from human.

  • Validated applications: WB, IF, ELISA

Type: Primary
Antigen: Hepatitis C Virus NS4a
Clonality: Monoclonal
Clone: S4-13
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal region of the NS4 protein (NS4a).
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité