Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Influenza B Virus M1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A11]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A336-100
ANTIA336-100EA 460 EUR InStock
ANTIA336-100
Anti-Influenza B Virus M1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A11]
Anticorps
Mouse monoclonal (6A11) antibody to Influenza B Virus M1 for WB, IP, ICC/IF and ELISA with samples derived from Influenza B Virus.

  • Validated applications: WB, IP, ICC/IF, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, ICC/IF: 1:100 to 1:200, IP: 1:200

Type: Primary
Antigen: Influenza B Virus M1
Clonality: Monoclonal
Clone: 6A11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Influenza B

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité