Anti-MAPRE1 Rat Monoclonal Antibody [clone: KT51]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A35-100
ANTIA35-100EA 445 EUR InStock
ANTIA35-100
Anti-MAPRE1 Rat Monoclonal Antibody [clone: KT51]
Anticorps
Rat monoclonal (KT51) antibody to MAPRE1 for WB, IP and IF with samples derived from mouse, human and ape and hamster.
  • Validated applications: WB, IP, IF
  • Recommended dilutions: WB: 1/500 to 1/10000, IF: 1/200 to 1/1000, IP: 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: MAPRE1
Clonality: Monoclonal
Clone: KT51
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse, Human, Ape and Hamster
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité