Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NUP98 Rat Monoclonal Antibody [clone: 2H10]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A378-100
ANTIA378-100EA 460 EUR InStock
ANTIA378-100
Anti-NUP98 Rat Monoclonal Antibody [clone: 2H10]
Anticorps
Rat monoclonal (2H10) antibody to NUP98 for WB, DB, ICC/IF, ELISA and IP with samples derived from human, mouse, rat and Schizosaccharomyces pombe.

  • Validated applications: WB, DB, ICC/IF, ELISA, IP

Type: Primary
Antigen: NUP98
Clonality: Monoclonal
Clone: 2H10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2c
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Schizosaccharomyces pombe

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité