Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NUP153 Rat Monoclonal Antibody [clone: R4C8]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A379-200
ANTIA379-200EA 445 EUR InStock
ANTIA379-200
Anti-NUP153 Rat Monoclonal Antibody [clone: R4C8]
Anticorps
Rat monoclonal (R4C8) antibody to NUP153 for WB, ICC and ELISA with samples derived from human, mouse, rat and monkey.

  • Validated applications: WB, ICC, ELISA

Type: Primary
Antigen: NUP153
Clonality: Monoclonal
Clone: R4C8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité