Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NUP98 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13C2]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A381-100
ANTIA381-100EA 445 EUR InStock
ANTIA381-100
Anti-NUP98 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13C2]
Anticorps
Mouse monoclonal (13C2) antibody to NUP98 for WB and ICC/IF with samples derived from human, Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe and Tetrahymena.

  • Validated applications: WB, ICC/IF

Type: Primary
Antigen: NUP98
Clonality: Monoclonal
Clone: 13C2
Conjugation: Unconjugated
Epitope: FGxxN
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, Tetrahymena

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité