Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIAS4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10-24.6]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A392-100
ANTIA392-100EA 445 EUR InStock
ANTIA392-100
Anti-PIAS4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10-24.6]
Anticorps
Mouse monoclonal (10-24.6) antibody to PIAS4 for WB, IP and IF with samples derived from human.

  • Validated applications: WB, IP, IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:2,500, IP: 1:50, IF: 1:250

Type: Primary
Antigen: PIAS4
Clonality: Monoclonal
Clone: 10-24.6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité